Principaux documents
367443
Sigma-Aldrich
2-Benzyloxy-1,3-propanediol
99%
Synonyme(s) :
2-O-Benzylglycerol, Glycerol 2-benzyl ether
1 G
392,00 $
392,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
392,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH2OCH(CH2OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.22
Beilstein:
1953926
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
392,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
99%
pb
185-187 °C/10 mmHg (lit.)
Pf
38-40 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OCC(CO)OCc1ccccc1
InChI
1S/C10H14O3/c11-6-10(7-12)13-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10-12H,6-8H2
Clé InChI
UDIPIOHLDFSMLR-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable