Principaux documents
367346
Sigma-Aldrich
2,4,6-Trihydroxybenzoic acid monohydrate
technical grade, 90%, predominantly 1,3,5-benzenetriol
About This Item
Formule linéaire :
(HO)3C6H2CO2H·H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
188.13
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Qualité
technical grade
Essai
90%
Forme
powder
Pf
205 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O.Oc1cc(O)c(C(O)=O)c(O)c1
InChI
1S/C7H6O5.H2O/c8-3-1-4(9)6(7(11)12)5(10)2-3;/h1-2,8-10H,(H,11,12);1H2
Clé InChI
HWZIRFCGHAROOI-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable