Principaux documents
367338
Sigma-Aldrich
trans-4-Decenal
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H18O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.25
Beilstein:
4230058
Numéro MDL:
Essai
95%
Impuretés
2-3% cis isomer
Chaîne SMILES 
CCCCC\C=C\CCC=O