Key Documents
367249
Sigma-Aldrich
(1R,2S)-trans-2-Phenyl-1-cyclohexanol
99%
About This Item
Formule linéaire :
C6H5C6H10OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
176.25
Numéro Beilstein :
2047602
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
99%
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D −58°, c = 10 in methanol
Pureté optique
ee: 99% (GLC)
Point d'ébullition
276-281 °C (lit.)
Pf
63-66 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O[C@@H]1CCCC[C@H]1c2ccccc2
InChI
1S/C12H16O/c13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10/h1-3,6-7,11-13H,4-5,8-9H2/t11-,12+/m0/s1
Clé InChI
AAIBYZBZXNWTPP-NWDGAFQWSA-N
Application
Used to prepare chiral isoprenyl and vinyl ethers and chiral pyruvates.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
The resolution of racemic hydroperoxides: the preparation of optically pure hydroperoxide natural products.
P Dussault et al.
Journal of the American Chemical Society, 110(18), 6276-6277 (1988-08-01)
Synthesis, 836-836 (1989)
The Journal of Organic Chemistry, 54, 2258-2258 (1989)