Documents
366307
Sigma-Aldrich
cis-Octahydro-2H-benzimidazol-2-one
99%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H12N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
140.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
99%
Point d'ébullition
218-220 °C/14 mmHg (lit.)
Pf
149-152 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[H][C@@]12CCCC[C@]1([H])NC(=O)N2
InChI
1S/C7H12N2O/c10-7-8-5-3-1-2-4-6(5)9-7/h5-6H,1-4H2,(H2,8,9,10)/t5-,6+
Clé InChI
RWIIUBCMPVZLBA-OLQVQODUSA-N
Application
cis-Octahydro-2H-benzimidazol-2-one may be used in the preparation of hemicyclohexyl-cucurbit[n]uril (hmcyCucn).
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Solvent effect on pseudopolymorphism of hemicyclohexylcucurbit [6] uril.
Li Y, et al.
Crystal Growth & Design, 9(10), 4255-4257 (2009)