Documents
366218
Sigma-Aldrich
N-(Ethoxymethyl)-N-methylaniline
97%
About This Item
Formule linéaire :
C6H5N(CH3)CH2OC2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
165.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.529 (lit.)
Point d'ébullition
110-115 °C/10 mmHg (lit.)
Densité
0.99 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCOCN(C)c1ccccc1
InChI
1S/C10H15NO/c1-3-12-9-11(2)10-7-5-4-6-8-10/h4-8H,3,9H2,1-2H3
Clé InChI
GZKDCWKIHYHVNN-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
147.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
64 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter