Documents
365955
Sigma-Aldrich
Niobium(III) bromide ethylene glycol dimethyl ether complex
About This Item
Formule linéaire :
NbBr3O2C4H10
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
422.74
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
solid
Pf
155 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
Br[Nb](Br)Br.COCCOC
InChI
1S/C4H10O2.3BrH.Nb/c1-5-3-4-6-2;;;;/h3-4H2,1-2H3;3*1H;/q;;;;+3/p-3
Clé InChI
XDLURHXPYYXULL-UHFFFAOYSA-K
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges