Principaux documents
365343
Sigma-Aldrich
2-Pentyl-2-cyclopenten-1-one
95%
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)4C5H5(=O)
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
152.23
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
95%
Indice de réfraction
n20/D 1.473 (lit.)
pb
114-116 °C/15 mmHg (lit.)
Densité
0.921 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCCC1=CCCC1=O
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
204.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
96 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves