Principaux documents
365289
Sigma-Aldrich
Heptadecafluorooctanesulfonic acid tetraethylammonium salt
98%
Synonyme(s) :
Perfluorooctanesulfonic acid tetraethylammonium salt
About This Item
Formule linéaire :
CF3(CF2)6CF2SO3N(C2H5)4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
629.37
Numéro Beilstein :
6470030
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Pf
184-190 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC[N+](CC)(CC)CC.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C8HF17O3S.C8H20N/c9-1(10,3(13,14)5(17,18)7(21,22)23)2(11,12)4(15,16)6(19,20)8(24,25)29(26,27)28;1-5-9(6-2,7-3)8-4/h(H,26,27,28);5-8H2,1-4H3/q;+1/p-1
Clé InChI
JHDXAQHGAJXNBY-UHFFFAOYSA-M
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Cristina Moreta et al.
Journal of chromatography. A, 1355, 211-218 (2014-07-06)
An analytical method is proposed to determine ten perfluorinated alkyl acids (PFAAs) [nine perfluorocarboxylic acids (PFCAs) and perfluorooctane sulfonate (PFOS)] in corn, popcorn and microwave popcorn packaging by focused ultrasound solid-liquid extraction (FUSLE) and ultra high performance liquid chromatography (UHPLC)