Principaux documents
365106
Sigma-Aldrich
Bismuth strontium calcium copper oxide
powder, 5 μm
Synonyme(s) :
BSCCO 2212
About This Item
Formule linéaire :
Bi2Sr2CaCu2O8+X(x=0.15-0.20)
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
26111700
ID de substance PubChem :
Forme
powder
Taille des particules
5 μm
Densité
6.4 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O=[Ca].O=[Cu].O=[Cu].O=[Sr].O=[Sr].O=[Bi]O[Bi]=O.O=[Bi]O[Bi]=O
InChI
1S/4Bi.Ca.2Cu.11O.2Sr
Clé InChI
SCYGCYNQMSDOOE-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable