Key Documents
364290
Sigma-Aldrich
Bis(cyclopentadienyl)titanium(IV) pentasulfide
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H10S5Ti
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
338.38
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Pf
198 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2.S3SS[Ti]SS3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable