Key Documents
363677
Sigma-Aldrich
5,7-Dodecadiyne
99%
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)3C≡CC≡C(CH2)3CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
162.27
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Pureté
99%
Contient
300 ppm butylated hydroxytoluene as stabilizer
Indice de réfraction
n20/D 1.489 (lit.)
Point d'ébullition
120 °C/13 mmHg (lit.)
Densité
0.827 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCC#CC#CCCCC