Key Documents
36340
Sigma-Aldrich
Acide 2,3-dichloropropionique
≥97.0% (GC)
About This Item
Formule linéaire :
ClCH2CHClCOOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
142.97
Numéro Beilstein :
1721427
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥97.0% (GC)
Pf
48-52 °C
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
chloro
Chaîne SMILES 
OC(=O)C(Cl)CCl
InChI
1S/C3H4Cl2O2/c4-1-2(5)3(6)7/h2H,1H2,(H,6,7)
Clé InChI
GKFWNPPZHDYVLI-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges