Principaux documents
362913
Sigma-Aldrich
N-Z-L-proline methyl ester
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H17NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
263.29
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
eCl@ss :
32160406
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Activité optique
[α]22/D −36.8°, neat
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Indice de réfraction
n20/D 1.5217 (lit.)
Densité
1.175 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
COC(=O)[C@@H]1CCCN1C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C14H17NO4/c1-18-13(16)12-8-5-9-15(12)14(17)19-10-11-6-3-2-4-7-11/h2-4,6-7,12H,5,8-10H2,1H3/t12-/m0/s1
Clé InChI
BLQYEDXWEDWCNJ-LBPRGKRZSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup