Principaux documents
362409
Sigma-Aldrich
2-Chloro-4-fluoro-5-methylaniline
99%
Synonyme(s) :
6-Chloro-4-fluoro-m-toluidine
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H2(F)(CH3)NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
159.59
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Essai
99%
Pf
70-73 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1cc(N)c(Cl)cc1F
InChI
1S/C7H7ClFN/c1-4-2-7(10)5(8)3-6(4)9/h2-3H,10H2,1H3
Clé InChI
OXINUINVVAJJSE-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable