Principaux documents
362247
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethyl-1,5-hexadiene
98%
Synonyme(s) :
Dimethallyl
About This Item
Formule linéaire :
CH2=C(CH3)CH2CH2C(CH3)=CH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
110.20
Beilstein:
1697948
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.429 (lit.)
pb
114 °C (lit.)
Pf
−75 °C (lit.)
Densité
0.742 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(=C)CCC(C)=C
InChI
1S/C8H14/c1-7(2)5-6-8(3)4/h1,3,5-6H2,2,4H3
Clé InChI
DSAYAFZWRDYBQY-UHFFFAOYSA-N
À utiliser avec
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
50.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
10 °C - closed cup