Principaux documents
362158
Sigma-Aldrich
4-Phenyl-1-propylpyridinium iodide
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H18IN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
327.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Essai
97%
Pf
144-146 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[I-].CCC[n+]1ccc(cc1)-c2ccccc2
Avertissement
Analog of MPTP metabolite. MPTP causes a severe and irreversible Parkinsonism condition in humans and monkeys!