362026
Bis(ethylenedithio)tetrathiafulvalene
98%
Synonyme(s) :
BEDT-TTF, Bi[5,6-dihydro-1,3-dithiolo[4,5-b][1,4]-dithiine-2-ylidene]
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
solid
Pf
~260 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
C1CSC2=C(S1)S\C(S2)=C3\SC4=C(SCCS4)S3
InChI
1S/C10H8S8/c1-2-12-6-5(11-1)15-9(16-6)10-17-7-8(18-10)14-4-3-13-7/h1-4H2
Clé InChI
LZJCVNLYDXCIBG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable