Principaux documents
361674
Sigma-Aldrich
5′-O-Trityl-2′-deoxy-β-D-lyxofuranosylthymine
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C29H28N2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
484.54
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
98%
Activité optique
[α]20/D −39°, c = 0.5 in DMF
Pf
246-248 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC1=CN([C@H]2C[C@@H](O)[C@@H](COC(c3ccccc3)(c4ccccc4)c5ccccc5)O2)C(=O)NC1=O
InChI
1S/C29H28N2O5/c1-20-18-31(28(34)30-27(20)33)26-17-24(32)25(36-26)19-35-29(21-11-5-2-6-12-21,22-13-7-3-8-14-22)23-15-9-4-10-16-23/h2-16,18,24-26,32H,17,19H2,1H3,(H,30,33,34)/t24-,25-,26-/m1/s1
Clé InChI
FZDHVUVGQXVYOP-TWJOJJKGSA-N
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 4
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable