361194
trans-3-Bromo-N-ethylcinnamamide
technical grade, 90%
About This Item
Qualité
technical grade
Pureté
90%
Pf
89-91 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCNC(=O)\C=C\c1cccc(Br)c1
InChI
1S/C11H12BrNO/c1-2-13-11(14)7-6-9-4-3-5-10(12)8-9/h3-8H,2H2,1H3,(H,13,14)/b7-6+
Clé InChI
LDCXGZCEMNMWIL-VOTSOKGWSA-N