Documents
361135
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethylstyrene
contains 500 ppm tert-Butylcatechol as stabilizer, 98%
Synonyme(s) :
1,4-Dimethyl-2-ethenylbenzene, 1,4-Dimethyl-2-vinylbenzene, 2-Ethenyl-1,4-dimethylbenzene
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2C6H3CH=CH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
132.20
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
98%
Forme
liquid
Contient
500 ppm tert-Butylcatechol as stabilizer
Indice de réfraction
n20/D 1.539 (lit.)
Point d'ébullition
71-72 °C/10 mmHg (lit.)
Pf
−35 °C (lit.)
Densité
0.904 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(C)c(C=C)c1
InChI
1S/C10H12/c1-4-10-7-8(2)5-6-9(10)3/h4-7H,1H2,2-3H3
Clé InChI
DBWWINQJTZYDFK-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
147.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
64 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter