Principaux documents
360899
Sigma-Aldrich
Ethyl potassium malonate
98%
Synonyme(s) :
Monoethyl malonate potassium salt, Potassium monoethyl malonate
25 G
120,00 $
100 G
408,00 $
120,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
120,00 $
100 G
408,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C2H5OCOCH2CO2K
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.20
Beilstein:
3721682
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
120,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
solid
Pf
194 °C (dec.) (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
Chaîne SMILES 
[K+].CCOC(=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C5H8O4.K/c1-2-9-5(8)3-4(6)7;/h2-3H2,1H3,(H,6,7);/q;+1/p-1
Clé InChI
WVUCPRGADMCTBN-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Ethyl potassium malonate (potassium ethyl malonate) reacts with aryl nitriles in the presence of zinc chloride and a catalytic amount of Hünig′s base to yield β-amino acrylates.[1] Ethyl potassium malonate is formed as an intermediate during the synthesis of ethyl tert-butyl malonate.[2]
Application
Ethyl potassium malonate (potassium ethyl malonate) may be used to generate (trimethylsilyl)ethyl malonate in situ, which can be acylated to prepare a variety of β-ketoesters or alkylidene malonates.[3]
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Jae Hoon Lee et al.
The Journal of organic chemistry, 72(26), 10261-10263 (2007-12-01)
Reaction of aryl nitriles with potassium ethyl malonate in the presence of zinc chloride and a catalytic amount of Hünig's base provided beta-amino acrylates in moderate to good yield. Compared to the classical Blaise reaction, this reaction is safer (endothermic)
A process for the synthesis of ?-ketoesters using in-situ generated (trimethylsilyl) malonates
Wang X, et al.
Tetrahedron Letters, 35(50), 9323-9326 (1994)
Ethyl tert-Butyl Malonate.
Strube RE.
Organometallic Syntheses, 34-34 (1963)