Principaux documents
360252
Sigma-Aldrich
7-Methylxanthine
99%
Synonyme(s) :
2,6-Dihydroxy-7-methylpurine, Heteroxanthine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H6N4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
166.14
Beilstein:
171027
Numéro CE :
Numéro MDL:
Essai
99%
Chaîne SMILES 
Cn1cnc2NC(=O)NC(=O)c12
InChI
1S/C6H6N4O2/c1-10-2-7-4-3(10)5(11)9-6(12)8-4/h2H,1H3,(H2,8,9,11,12)
Clé InChI
PFWLFWPASULGAN-UHFFFAOYSA-N