Key Documents
360244
Sigma-Aldrich
7-Methyluric acid
98%
Synonyme(s) :
7-Methyl-2,6,8-trihydroxypurine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H6N4O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.14
Numéro Beilstein :
181629
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Pureté
98%
Pf
>300 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CN1C(=O)NC2=C1C(=O)NC(=O)N2