359890
Dimethyl bromomalonate
technical grade, 90%
105,00 $
About This Item
105,00 $
Produits recommandés
Qualité
technical grade
Essai
90%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.460 (lit.)
pb
105-108 °C/11 mmHg (lit.)
Densité
1.601 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
ester
Chaîne SMILES
COC(=O)C(Br)C(=O)OC
InChI
1S/C5H7BrO4/c1-9-4(7)3(6)5(8)10-2/h3H,1-2H3
Clé InChI
NEMOJKROKMMQBQ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter