359246
Trimethyloctadecylammonium bromide
98%
Synonyme(s) :
C18TAB, TMODAB, Octadecyltrimethylammonium bromide
149,00 $
About This Item
149,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
98%
Pf
~250 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
C[N+](C)(CCCCCCCCCCCCCCCCCC)C.[Br-]
InChI
1S/C21H46N.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(2,3)4;/h5-21H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
SZEMGTQCPRNXEG-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable