358762
1,2,4-Triethylbenzene
97%
About This Item
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.501 (lit.)
Point d'ébullition
220-222 °C (lit.)
Pf
−78 °C (lit.)
Densité
0.872 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCc1ccc(CC)c(CC)c1
InChI
1S/C12H18/c1-4-10-7-8-11(5-2)12(6-3)9-10/h7-9H,4-6H2,1-3H3
Clé InChI
WNLWIOJSURYFIB-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
168.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
76 °C - closed cup