357871
5-Mercapto-1-methyltetrazole
98%
About This Item
Produits recommandés
Essai
98%
Forme
powder
Pf
125-128 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cn1nnnc1S
InChI
1S/C2H4N4S/c1-6-2(7)3-4-5-6/h1H3,(H,3,5,7)
Clé InChI
XOHZHMUQBFJTNH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
4.1A - Other explosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable