357847
2-Chloro-6-methylpyridine-3-carboxylic acid
97%
Synonyme(s) :
2-Chloro-6-methyl-3-pyridinecarboxylic acid, 2-Chloro-6-methylnicotinic acid
About This Item
Essai
97%
Pf
162-164 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cc1ccc(C(O)=O)c(Cl)n1
InChI
1S/C7H6ClNO2/c1-4-2-3-5(7(10)11)6(8)9-4/h2-3H,1H3,(H,10,11)
Clé InChI
ACQXHCHKMFYDPM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable