Principaux documents
357766
Sigma-Aldrich
3-Phenoxyphenylacetonitrile
99%
About This Item
Formule linéaire :
C6H5OC6H4CH2CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
209.24
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.578 (lit.)
pb
137 °C/0.3 mmHg (lit.)
Densité
1.124 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
N#CCc1cccc(Oc2ccccc2)c1
InChI
1S/C14H11NO/c15-10-9-12-5-4-8-14(11-12)16-13-6-2-1-3-7-13/h1-8,11H,9H2
Clé InChI
DKGMALJGFUHPGB-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Synthesis of 3-phenoxyphenylacetonitrile has been reported.
Application
3-Phenoxyphenylacetonitrile may be used in chemical synthesis.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Synthesis of 3-phenoxyphenylacetonitrile.
Popov YV, et al.
Russ. J. Gen. Chem., 81(8), 1743-1744 (2011)