Principaux documents
349917
Sigma-Aldrich
(−)-Chloromethyl menthyl ether
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H21ClO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
204.74
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Activité optique
[α]24/D −177.0°, c = 1 in methylene chloride
Pureté optique
ee: 98% (GLC)
Indice de réfraction
n20/D 1.467 (lit.)
pb
62 °C/0.1 mmHg (lit.)
Densité
0.982 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)C[C@H]1OCCl
InChI
1S/C11H21ClO/c1-8(2)10-5-4-9(3)6-11(10)13-7-12/h8-11H,4-7H2,1-3H3/t9-,10+,11-/m1/s1
Clé InChI
XOPLTFUYFXWFGB-OUAUKWLOSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
222.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
106 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter