349739
3,3′,4,4′-Tetrahydro-6,6′-bi(2H-pyran)
98%
Synonyme(s) :
6,6′-Bi(3,4-dihydro-2H-pyran)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H14O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
166.22
Beilstein:
4969265
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Essai
98%
Pf
45-49 °C (lit.)