Documents
349542
Sigma-Aldrich
N-Vinylphthalimide
99%
Synonyme(s) :
2-Vinylisoindoline-1,3-dione
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H7NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
173.17
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
99%
Pf
84-86 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C=CN1C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C10H7NO2/c1-2-11-9(12)7-5-3-4-6-8(7)10(11)13/h2-6H,1H2
Clé InChI
IGDLZDCWMRPMGL-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Articles
Polymeric materials, with unique refractive index properties, find applications in photonics and optical coatings for various devices.