349259
Gold
foil, thickness 0.1 mm, ≥99.9% trace metals basis
Synonyme(s) :
Gold Powder, Gold black, Gold element
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥99.9% trace metals basis
Forme
foil
Résistivité
2.05 μΩ-cm, 0°C
Épaisseur
0.1 mm
Point d'ébullition
2808 °C (lit.)
Pf
1063 °C (lit.)
Densité
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Au]
InChI
1S/Au
Clé InChI
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Quantité
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable