Documents
348996
Sigma-Aldrich
2′-Benzyl-2,2-dimethylpropionanilide
99%
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3CCONHC6H4CH2C6H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
267.37
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
99%
Pf
88-90 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)C(=O)Nc1ccccc1Cc2ccccc2
InChI
1S/C18H21NO/c1-18(2,3)17(20)19-16-12-8-7-11-15(16)13-14-9-5-4-6-10-14/h4-12H,13H2,1-3H3,(H,19,20)
Clé InChI
BDYMLDYIYIGVCY-UHFFFAOYSA-N
Application
2′-Benzyl-2,2-dimethylpropionanilide may be used in chemical synthesis.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable