Key Documents
348244
Sigma-Aldrich
4-Amino-D-phenylalanine hydrate
98%
About This Item
Formule linéaire :
H2NC6H4CH2CH(NH2)CO2H·xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.20 (anhydrous basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Pureté
98%
Activité optique
[α]20/D +37°, c = 2 in H2O
Pf
268-270 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O.N[C@H](Cc1ccc(N)cc1)C(O)=O
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable