Principaux documents
347493
Sigma-Aldrich
(Trimethylsilyl)methacrylate
98%
25 G
256,00 $
100 G
762,00 $
256,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
256,00 $
100 G
762,00 $
About This Item
Formule linéaire :
H2C=C(CH3)CO2Si(CH3)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.27
Beilstein:
1924212
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
256,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Pression de vapeur
<5 mmHg ( 25 °C)
Essai
98%
Forme
liquid
Contient
500 ppm BHT as inhibitor
Indice de réfraction
n20/D 1.415 (lit.)
pb
51-51.5 °C/20 mmHg (lit.)
Densité
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(=C)C(=O)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C7H14O2Si/c1-6(2)7(8)9-10(3,4)5/h1H2,2-5H3
Clé InChI
PGQNYIRJCLTTOJ-UHFFFAOYSA-N
Caractéristiques et avantages
Protected methacrylate monomer which can be deprotected following polymerization.
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
89.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
32 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
D S Spencer et al.
International journal of pharmaceutics, 588, 119691-119691 (2020-07-30)
Cationic polymers have garnered significant interest for their utility in intracellular drug delivery and gene therapy. However, due to their associated toxicities, novel synthesis approaches must be explored to develop materials that are biocompatible. The novel library of nanoparticles synthesized