Key Documents
347469
Sigma-Aldrich
1,4-Difluorobenzene-d4
98 atom % D
Synonyme(s) :
Perdeutero-p-difluorobenzene
About This Item
Formule linéaire :
C6D4F2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
118.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Pureté isotopique
98 atom % D
Niveau de qualité
Indice de réfraction
n20/D 1.44 (lit.)
Densité
1.149 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[2H]c1c([2H])c(F)c([2H])c([2H])c1F
Conditionnement
Packaged in prescored ampules