Key Documents
347280
Sigma-Aldrich
Magnesium hexafluoroacetylacetonate 1,2-dimethoxyethane complex
About This Item
Formule linéaire :
Mg(C5HF6O2)2(O2C4H10)
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
528.53
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Pf
65-68 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COCCOC.FC(F)(F)C(=O)\C=C(/O[Mg]O\C(=C/C(=O)C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(F)(F)F