347256
2,3-Dihydro-2,2-dimethyl-7-benzofuranol
99%
148,00 $
About This Item
148,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.541 (lit.)
Densité
1.101 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC1(C)Cc2cccc(O)c2O1
InChI
1S/C10H12O2/c1-10(2)6-7-4-3-5-8(11)9(7)12-10/h3-5,11H,6H2,1-2H3
Clé InChI
WJGPNUBJBMCRQH-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter