Principaux documents
347019
Sigma-Aldrich
(−)-(R)-1-[(S)-2-(Diphenylphosphino)ferrocenyl]ethyl methyl ether
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C25H18FeOP
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
421.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Pureté
98%
Activité optique
[α]20/D −337°, c = 1 in chloroform
Pf
127-128 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.CO[C@H](C)[C]2[CH][CH][CH][C]2P(c3ccccc3)c4ccccc4
Application
Ligand for the synthesis of optically active binaphthyls, and ternaphthalenes via asymmetric Grignard cross-coupling.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hayashi, T. et al.
Tetrahedron Letters, 30, 215-215 (1989)
Hayashi, T. et al.
Journal of the American Chemical Society, 110, 8153-8153 (1988)