Principaux documents
346322
Sigma-Aldrich
2-[2-(Aminomethyl)phenylthio]benzyl alcohol hydrochloride
97%
About This Item
Formule linéaire :
H2NCH2C6H4SC6H4CH2OH · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
281.80
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Pf
190-194 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cl.NCc1ccccc1Sc2ccccc2CO
InChI
1S/C14H15NOS.ClH/c15-9-11-5-1-3-7-13(11)17-14-8-4-2-6-12(14)10-16;/h1-8,16H,9-10,15H2;1H
Clé InChI
ZJODQRQMMAIPJV-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable