Principaux documents
346306
Sigma-Aldrich
2-(2-Cyanophenylthio)benzoic acid
97%
About This Item
Formule linéaire :
NCC6H4SC6H4CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
255.29
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Pf
210-215 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1ccccc1Sc2ccccc2C#N
InChI
1S/C14H9NO2S/c15-9-10-5-1-3-7-12(10)18-13-8-4-2-6-11(13)14(16)17/h1-8H,(H,16,17)
Clé InChI
FMGHXZOIAXNGOL-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable