Key Documents
345970
Sigma-Aldrich
2-(4-Chlorophenyl)-1,1-diphenylethanol
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C20H17ClO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
308.80
Numéro MDL:
Pureté
98%
Chaîne SMILES 
OC(Cc1ccc(Cl)cc1)(c2ccccc2)c3ccccc3