345687
Boron trichloride solution
10 wt. % in 2-chloroethanol
About This Item
Concentration
10 wt. % in 2-chloroethanol
Densité
1.258 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES
ClB(Cl)Cl
InChI
1S/BCl3/c2-1(3)4
Clé InChI
FAQYAMRNWDIXMY-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
127.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
53 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter