345261
Poly(tetrahydrofuran)
average Mn ~250
Synonyme(s) :
α-Hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl), Poly(1,4-butanediol), polyTHF
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
<0.01 mmHg ( 25 °C)
<1 mmHg ( 20 °C)
Forme
viscous liquid
Poids mol.
average Mn ~250
Indice de réfraction
n20/D 1.46
Pf
−14 °C
Densité
1 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES
OCCCCO
InChI
1S/C8H18O2/c1-3-5-6-10-8(4-2)7-9/h8-9H,3-7H2,1-2H3/t8-/m0/s1
Clé InChI
BJZYYSAMLOBSDY-QMMMGPOBSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
392.0 °F - Cleveland open cup
Point d'éclair (°C)
200 °C - Cleveland open cup