Key Documents
345253
Sigma-Aldrich
S-Benzyl-L-cysteinol
97%
Synonyme(s) :
(R)-2-Amino-3-(benzylthio)-1-propanol
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH2SCH2CH(NH2)CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
197.30
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D −49°, c = 1.4 in ethanol
Pf
42-46 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
N[C@H](CO)CSCc1ccccc1
InChI
1S/C10H15NOS/c11-10(6-12)8-13-7-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10,12H,6-8,11H2/t10-/m1/s1
Clé InChI
AUOITUNWAPLMBM-SNVBAGLBSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup