345067
2-Fluoro-4-nitrophenol
99%
About This Item
Produits recommandés
Essai
99%
Pf
120-122 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Oc1ccc(cc1F)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H4FNO3/c7-5-3-4(8(10)11)1-2-6(5)9/h1-3,9H
Clé InChI
ORPHLVJBJOCHBR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable