Principaux documents
344885
Sigma-Aldrich
Piperidine thiocyanate
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H12N2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
144.24
Numéro MDL:
Essai
97%
Chaîne SMILES 
SC#N.C1CCNCC1
InChI
1S/C5H11N.CHNS/c1-2-4-6-5-3-1;2-1-3/h6H,1-5H2;3H
Clé InChI
HHUXWFCTZRENLW-UHFFFAOYSA-N