Principaux documents
344842
Sigma-Aldrich
1,3-Bis(3-pyridylmethyl)-2-thiourea
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C13H14N4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
258.34
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Essai
97%
Pf
157-159 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
S=C(NCc1cccnc1)NCc2cccnc2